Wichtige Dokumente
223689
Bis(benzonitril)palladium(II)-chlorid
95%
Synonym(e):
Benzonitril, Palladium-Komplex, Bis(benzonitril)dichlorpalladium(II), Bis(benzonitril)palladium(II)-chlorid, Bis(phenylnitril)dichlorpalladium, Dibenzonitrilpalladiumdichlorid, Dichlorbis(benzonitril)palladium, Dichlorbis(benzonitril)palladium(II), Dichlorbis(phenylcyanid)palladium, Palladium(II)-chlorid-Bis(benzonitril)-Komplex, Palladiumdichlorid-Bis(benzonitril)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
131 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
Cl[Pd]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pd/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
WXNOJTUTEXAZLD-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
- Zur umweltfreundlicheren Synthese von terminalen Olefinen durch Wacker-Oxidation, gefolgt von Transferhydrierung des resultierenden Imins.
- Bei Kreuzkupplungsreaktionen und α-O-Glykosidierung.
Formale Anti-Markovnikov-Hydroaminierung terminaler Alkene
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S217344-1EA | |
223689-10G | 4061838778642 |
223689-1G | 4061838778659 |
223689-250MG |