Wichtige Dokumente
14736
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzol
technical, ~90% (GC)
Synonym(e):
(2R,2’R,5R,5’R)-2,2′,5,5′-Tetraethyl-1,1′-(o-phenylen)-diphospholan, (R,R)-Ethyl-DUPHOS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
~90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.6
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@H](CC)CC[C@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChIKey
GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Verpackung
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?