Merck
50342
Sigma-Aldrich
Biphenylnatriumkomplex -Lösung
technical, 0.5-1.5 M in diethylene glycol diethyl ether
Synonym(e):
Natriumbiphenylkomplex
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H5 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.20
Beilstein:
3989646
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Haltbarkeit
limited shelf life
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
0.5-1.5 M in diethylene glycol diethyl ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
InChIKey
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biphenylnatrium-Komplex wird allgemein als difunktioneller anionischer Initiator zur Synthetisierung von Blockcopolymeren, aber auch als Reagenz zum Nachweis des organischen Halogens verwendet.
Physikalische Form
kann Feststoff enthalten
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Does not sustain combustion.
Flammpunkt (°C)
Does not sustain combustion.
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of organic halogen with sodium biphenyl reagent.
Liggett LM.
Analytical Chemistry, 26(4), 748-750 (1954)
Solution properties of block copolymers of styrene and methyl methacrylate. Part I. The preparation, isolation, and purification of the block copolymers.
Urwin JR and Stearne JM
Macromolecular Chemistry and Physics, 78(1), 194-203 (1964)