Wichtige Dokumente
435139
Poly(Bisphenol A-Carbonat)
melt index 10-12 g/10 min (300°C/1.2kg)
Synonym(e):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-carbonic acid copolymer, Bisphenol A carbonate polymer, Bisphenol A polycarbonate, Poly(bisphenol A carbonate), Poly(dian carbonate)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
pellets
Schmelzindex
10-12 g/10 min (300°C/1.2kg)
Stoßfestigkeit
801 J/m (Izod, ASTM D 256, 22.7 °C)
Dielektrizitätskonstante
2.96, 1 MHz (ASTM D 150)
Härte
118 (Rockwell R, ASTM D 785)
Brechungsindex
n20/D 1.586
Übergangstemp.
softening point 154 °C (Vicat, rate B, ASTM D 1525)
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
InChIKey
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?