Merck
310328
Sigma-Aldrich
Propylencarbonat
anhydrous, 99.7%
Synonym(e):
1,2-Propandiol, zyklisches Carbonat, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
Beilstein:
107913
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
240 °C (lit.)
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Assay
99.7%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
851 °F
Expl.-Gr.
14.3 %
Verunreinigungen
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−55 °C (lit.)
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Propylencarbonat ist ein zyklisches Carbonat, das häufig als Lösungsmittel und als reaktives Zwischenprodukt in organischen Synthesen eingesetzt wird. Aufgrund des geringen Dampfdrucks, der hohen Dielektrizitätskonstante und der großen chemischen Stabilität gilt es als potenzielles elektrochemisches Lösungsmittel.
Propylencarbonat kann aus Propylenoxid und CO2 synthetisiert werden. Die optisch aktive Form von Propylencarbonat kann durch eine Reaktion von CO2 mit racemischen Epoxiden hergestellt werden. Die Zersetzung von Propylencarbonat auf der Graphitelektrode von Lithiumbatterien resultiert in der Bildung einer Verbindung, in die Lithium eingelagert ist.
Anwendung
Propylencarbonat kann als Lösungsmittel zur asymmetrischen Hydrierung von nicht funktionalisierten Olefinen verwendet werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Catalytic performance of metal oxides for the synthesis of propylene carbonate from urea and 1, 2-propanediol.
Li Q, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 270(1), 44-49 (2007)
Propylene carbonate: a versatile solvent for electrochemistry and EPR.
Nelson RF & Adams RN.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 13(1), 184-187 (1967)
Vincenza Modafferi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-19)
The effect of the type of dopant (titanium and manganese) and of the reduced graphene oxide content (rGO, 30 or 50 wt %) of the α-Fe2O3@rGO nanocomposites on their microstructural properties and electrochemical performance was investigated. Nanostructured composites were synthesized
Xiao-Bing Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(12), 3732-3733 (2004-03-25)
This communication describes a convenient route to optically active propylene carbonate by a catalytic kinetic resolution process resulting from the coupling reaction of CO2 and racemic epoxides using simple chiral SalenCo(III)/quaternary ammonium halide catalyst systems.
The cathodic decomposition of propylene carbonate in lithium batteries.
Arakawa M and Yamaki JI.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 219(1-2), 273-280 (1987)
Artikel
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.