Wichtige Dokumente
142662
Chlorsulfonylisocyanat
98%
Synonym(e):
N-Carbonylsulfamylchlorid, CSI
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
5.57 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−44 °C (lit.)
Dichte
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClS(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4
InChIKey
WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ABCB1(5243) , FPR1(2357)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.