Wichtige Dokumente
128511
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan
98%
Synonym(e):
HMN
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
7.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
Dichte
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H34/c1-13(10-14(2,3)4)11-16(8,9)12-15(5,6)7/h13H,10-12H2,1-9H3
InChIKey
VCLJODPNBNEBKW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?