Wichtige Dokumente
68070
2-Methyl-nonan
≥98.5% (GC)
Synonym(e):
2-Methylnonane
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.28
Beilstein:
1696990
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.5% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.410
bp
166-169 °C (lit.)
Dichte
0.726 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?