Wichtige Dokumente
110477
trans-Decahydronaphthalin
99%
Synonym(e):
trans-Decalin™
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.76 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
42 mmHg ( 92 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
482 °F
Expl.-Gr.
0.7-4.9 %, 100 °F
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
bp
185 °C/756 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−32 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@@]12CCCC[C@@]1([H])CCCC2
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2/t9-,10-
InChIKey
NNBZCPXTIHJBJL-MGCOHNPYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)