Wichtige Dokumente
128406
4-Fluorphenylisothiocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
228 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-26 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
isothiocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChIKey
NFIUJHJMCQQYDL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?