Wichtige Dokumente
C105406
Cyclohexylisothiocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
S=C=NC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
InChIKey
MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?