Merck
F14335
Sigma-Aldrich
4-Fluorphenylisocyanat
99%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.11
Beilstein:
471609
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5141 (lit.)
bp
55 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChIKey
DSVGFKBFFICWLZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)