Viren aus dem Downstream-mAk-Prozess entfernen
Im Downstream-Prozess wird bei der Herstellung von monoklonalen Antikörpern (mAk) die Virenmenge entweder durch Entfernung oder Inaktivierung reduziert. Unabhängig von der Technologie müssen Hersteller von Biopharmazeutika die Fähigkeit zur Abreicherung verschiedener nachgeschalteter Schritte als Teil des Verfahrens zur Beurteilung der Virussicherheit nachweisen. Downstream-Prozesse umfassen in der Regel:
- Chromatographie - Virenentfernung durch Bindungsaffinität, Ladung oder Hydrophobie
- Chemische Behandlung - Virusreduktion durch Inaktivierung
- Filtration - Virusabscheidung durch Größenausschluss, ein kritischer Schritt für die Virussicherheit in den meisten Downstream-Prozessen
Weitere technische Informationen
Chromatographie
Webinar: IEX Chromatography: How to Get the Most Out of Your mAb Process
Artikel: Viral Clearance in Antibody Purification Using Tentacle Ion Exchangers
Poster: Virus Clearance Using Eshmuno® HCX Multi-mode Cation Exchange Resin
Poster: Efficient Virus Clearance Across our Downstream Purification Portfolio
Filtration
Webinar: QBD for downstream virus filtration
Artikel: Impact of Process Interruption on Virus Retention of Small-virus Filters
Webinar: Parvovirus-retentive Filter Performance and Removal Mechanisms During Process Interruptions
Webinar: Viral clearance with Viresolve® Pro Solution: Prefiltration Strategies for Optimizing Performance
Poster: Prefiltration and Process Improvements: Enhancing Virus Filter Performance with the Use of Adsorptive Depth or Surface Modified Prefilters
Broschüre: Vmax™ Constant Pressure Test for Sizing Viral Clearance Filters
Nachweis der Effektivität
Fundamental Strategies for Viral Clearance: Part 1 Exploring the Regulatory Implications
Fundamental Strategies for Viral Clearance: Part 2 Technical Approaches
Webinar: Parvovirus Retentive Filter Spiking Study Best Practices
Webinar: Getting it Right. A Candid Conversation About Remote Viral Clearance Studies
Chromatographie
Die meisten Downstream-Prozesse beinhalten mindestens zwei Chromatographievorgänge, um die Virusabreicherungsziele zu erreichen. Eine typische Lösung ist das Einfangen von Protein A, gefolgt von der Ionenaustauschchromatographie (IEX), die aus der Kationenaustauschchromatographie (CEX) zur Reduzierung der Antikörperaggregatkonzentration und der Anionenaustauschchromatographie (AEX) zur Entfernung von verbliebenen Wirtszellproteinen und DNA besteht. Unter bestimmten Bedingungen können sowohl CEX als auch AEX zur Virussicherheit beitragen.
Chemische Behandlung
Chemikalien, die zur Virusinaktivierung verwendet werden, müssen die gleichen hohen Qualitätsstandards erfüllen wie andere Rohstoffe. Ausgewählte Chemikalien sollen nach GMP-Standards (auf der Grundlage des IPEC-PQG GMP-Leitfadens für pharmazeutische Hilfsstoffe, 2006) hergestellt oder aufgereinigt werden, um eine gleichbleibend hohe Reinheit und damit die Prozesssicherheit zu gewährleisten. Chemikalien mit umfassenden Prüf- und Dokumentationspaketen vereinfachen den Konformitätsprozess.
Filtration
Die Entfernung von Viren durch Filtration basiert in der Regel auf der Größe. In den meisten mAk-Produktionsprozessen wird die Filtration angewandt, um ein hohes Maß der Virusreduktion sowohl bei umhüllten als auch bei nicht umhüllten Viren zu erreichen. Die Virusfiltration gilt als robuster Schritt zur Virenentfernung und ist relativ unempfindlich gegenüber Prozessbedingungen. Das Vorhandensein von Proteinaggregaten und anderen Spuren bewuchsbildender Spezies kann sich jedoch negativ auf die Durchsatzleistung von Virusfiltern auswirken, was zu einem erhöhten Bedarf an Filtrationsfläche führt. Damit eine höhere Filtrationseffizienz erreicht wird, kann ein Vorfiltrationsschritt zur Entfernung von bewuchsbildenden Spezies eingebaut werden, was zu erheblichen Verbesserungen der Virusfilterkapazität, des Flusses und der Gesamtkosten für die Virusfiltration führt.
Nachweis der Effektivität
Es ist für Hersteller von Biologika erforderlich, ihren Downstream-Herstellungsprozess daraufhin zu bewerten, inwieweit ausgewählte Betriebseinheiten in der Lage sind, potenzielle Schadstoffe zu inaktivieren oder zu entfernen. Die Ergebnisse solcher Abreicherungsstudien werden von den Zulassungsbehörden bei der Einreichung von Anträgen auf die Zulassung eines neuen Prüfpräparats (IND) verlangt. Das Wissen um diese regulatorischen Anforderungen ist eine Schlüsselkomponente für das Design der Abreicherungsstudie, die in die Gesamtstrategie des Herstellers zur Virussicherheit einfließt.
Workflow
Nachweis von Viruskontaminationen
Prüfung auf das Vorhandensein von Viren und anderen Adventiv-Agenzien in Zellbanken, Rohstoffen und Prozesszwischenprodukten.
Herstellung monoklonaler Antikörper
Die Herstellung monoklonaler Antikörper ist ein hochgradig Vorlagen-basierter Ansatz zur Herstellung von mAk-basierten Immuntherapien. Robuste, skalierbare Prozesslösungen sind bei jedem Schritt erforderlich, um eine hohe therapeutische Konzentration und Prozesssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Anforderungen hinsichtlich einer raschen Markteinführung und Kosteneindämmung zu erfüllen.