Harze für die Ionenaustauschchromatographie
Die Ionenaustauschchromatographie (IEX) ist eine häufig verwendete Aufreinigungsmethode, bei der ein Zielmolekül von anderen Verunreinigungen auf Basis der Netto-Oberflächenladung getrennt wird. Unser Portfolio an Anionenaustausch- (AEX) und Kationenaustauschharzen (CEX) bietet zusammen mit unseren multimodalen Chromatographieharzen effiziente Aufreinigungslösungen für monoklonale Antikörper, Impfstoffe, Plasmid-DNA, Plasma und andere Bereiche.
IEX-Chromatographie-Produkte
Unsere branchenweit bewährten Eshmuno® und Fractogel® Harze bieten eine effiziente Aufreinigung und hohe Ausbeute, was zu einer verbesserten Prozesswirtschaftlichkeit führt. Das vertraute Säulenformat lässt sich leicht vom Labor- bis Produktionsmaßstab skalieren.
Eshmuno® IEX Chromatographieharze
Diese Harze sind ideal für die effiziente Aufreinigung in Downstream-Prozessen und weisen unsere bewährte Tentakel-Liganden-Technologie in Verbindung mit starren Basis-Beads auf. Sie weisen hohe Bindekapazitäten unter hohen Flussraten auf, wodurch die Produktivität gesteigert wird, da Zeitaufwand und Herstellungskosten gesenkt werden.
Eshmuno® CMX Mixed-Mode-Chromatographiemedium bietet eine hohe Selektivität für die Aufreinigung von mAk, Fusionsproteinen und ADCs sowie für die Trennung von Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht und HCP.
Eshmuno® CP-FT entfernt effizient Antikörper-Aggregate im Durchflussmodus, was zu zehnmal höheren Beladungskapazitäten als in der traditionellen Bind/Elute-CEX-Chromatographie führt. Dies ermöglicht eine Prozessintensivierung bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten für die mAk-Aufreinigung.
Eshmuno® CPS bietet eine hohe dynamische Bindungskapazität und Trenneffizienz von rekombinanten Protein-Feed-Strömen bei erhöhten Salzkonzentrationen. Dies ermöglicht die direkte Beladung mit Feed-Strömen mit hoher Leitfähigkeit (Leitfähigkeit ≥10 mS/cm), wodurch die Notwendigkeit einer Verdünnung reduziert wird.
Eshmuno® CPX Harz trennt selbst bei hoher Beladung Antikörper-Monomere von Aggregaten und anderen Verunreinigungen. Es bietet eine hervorragende Produktivität für die hochauflösende Aufreinigung von Prozesszwischenprodukten.
Eshmuno® HCX ermöglicht einen schnellen, effizienten, direkten Capture-Schritt von Proteinen und bietet eine hervorragende Performance in typischen Ionenaustausch- und Durchflussanwendungen bei höheren Salzgehalten.
Eshmuno® S ist ein starkes CEX-Harz für den direkten Capture-Schritt rekombinanter Proteine und schnelle, effiziente mAk-Aufreinigung nach dem Protein A Capture-Schritt.
Eshmuno® Q ist ein starker Anionenaustauscher, der eine hervorragende Abreicherung von Verunreinigungen in typischen Anionenaustausch-Durchflussanwendungen bietet.
Fractogel® EMD IEX Chromatographieharze
Alle Fractogel® EMD Harze bieten eine hohe Selektivität in Verbindung mit gleichbleibender Druckstabilität, wodurch ein sehr hoher Durchsatz und ausgezeichnete Ausbeuten ermöglicht werden. Durch die hohe Bindungskapazität des Harzes, selbst bei hohen Flussraten, wird wertvolle Zeit eingespart und die Wirtschaftlichkeit des Prozesses verbessert. Fractogel® Harze werden in verschiedenen Partikelgrößen mit mehreren funktionellen Gruppen angeboten, um verschiedenen Aufreinigungsanforderungen zu entsprechen:
Fractogel® starke Anionenaustauscher
- Fractogel® EMD TMAE (S) Harz
- Fractogel® EMD TMAE (M) Harz
- Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) Harz
- Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Harz
Fractogel® schwache Anionenaustauscher
Fractogel® starke Kationenaustauscher
Fractogel® schwache Kationenaustauscher
Unterstützung für Qualifizierung, Risikobewertung und Prozessoptimierung
Zur Ergänzung unseres Produktportfolios bietet das Emprove® Programm drei Arten von Dossiers zur Unterstützung verschiedener Entwicklungs- und Herstellungsphasen wie Qualifizierung, Risikobewertung und Prozessoptimierung. Die Dossiers konsolidieren umfassende produktspezifische Testdaten, Qualitätsaussagen und regulatorische Informationen in einem leicht zugänglichen Format, um Ihre Compliance-Anforderungen zu vereinfachen.
Weitere Produktinformationen
Expression, Aufreinigung und Formulierung von mAk
Produktauswahl
Leitfaden: Biochromatography Portfolio
Leitfaden: Chromatography Purification Selection
Produktspezifikationen
Datenblatt: Eshmuno® CMX Resin
Datenblatt: Eshmuno® CP‑FT Resin
Datenblatt: Datenblatt: Eshmuno® CPS
Datenblatt: Eshmuno® HCX Media
Datenblatt: Eshmuno® S Resin for Superior Downstream mAB Purification
Datenblatt: Eshmuno® Q Resin for Efficient AEX Chromatography
Produktabläufe
Anwendungshinweis: ADC Separation Using a Mixed Mode Cation Exchange Chromatography Step in a mAb Process
Anwendungshinweis: Intensified Polishing Using Single-pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
Anwendungshinweis: Eshmuno® CMX Application Note on Glycovariant Separation Including for COVID-19
Artikel: Cation Exchange Frontal Chromatography for the Removal of Monoclonal Antibody Aggregates
Artikel: Viral Clearance in Antibody Purification Using Tentacle Ion Exchangers Artikel: Bioprocessing Technology Trends of RNA-based Therapeutics and Vaccines
Artikel: RNA-Based Therapeutics and Vaccines
Artikel: Design Space and Robustness Analysis of Batch and Counter-current Frontal Chromatography Processes for the Removal of Antibody Aggregates
Artikel: Process Intensification by Frontal Chromatography
Poster: Eshmuno® CMX resin - A Novel Mixed Mode Cation Exchange Resin for the Purification of Glycoproteins
Animation: Separation of Low or Too High DAR Antibody Drug Conjugate Species
Poster: Comparison of Three Tentacular Strong Cation Exchange Resins that Have the Same Base Bead
Poster: High-Capacity Capture of a Recombinant Growth Factor Directly from Refold Solution Using Salt Tolerant Cation Exchange Chromatography
Anwendungshinweis: Development Strategy for a Cation Exchange (CEX) Chromatography Step in a Monoclonal Antibody (mAb) Process
Bedienungsanleitung: MiniChrom® Pre-Packed Columns
Highlights
Neue Technologien zur effizienten Trennung von DAR-Spezies mit der Möglichkeit, die Herstellungskosten zu senken und die Prozessoptimierung zu vereinfachen
CEX-Durchfluss-Frontalchromatographie zur Entfernung von mAk-Aggregaten sowie die Bedingungen, durch welche die Aggregatentfernung beeinflusst wird.
Video: Vaccine tentacle technology
Eshmuno® CMX Mixed-Mode-Chromatographieharz für die Aufreinigung von Impfstoffen
Video: Explore Efficiency: Eshmuno® CP‑FT Resin
Entdecken Sie die erheblichen Kosteneinsparungen in der Downstream-mAk-Aufreinigung durch den Einsatz von Eshmuno® CP-FT-Harz