Principaux documents
L201731
N-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YLMETHYL)-2-CHLOROANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.712
Numéro MDL:
Autres remarques