Principaux documents
R419214
BENZOTRIAZOL-1-YLMETHYL-(4-CHLORO-3-NITRO-PHENYL)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10ClN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.71
Numéro MDL:
Autres remarques