Principaux documents
L201618
3-((1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YLMETHYL)AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.277
Numéro MDL:
Autres remarques