Instrumentos, kits de teste e acessórios para fotometria
O sistema Spectroquant® consiste em uma extensa linha de kits de teste de alta qualidade, instrumentos confiáveis, aplicações personalizadas e garantia de qualidade analítica (do inglês, AQA) do início ao fim para análise fotométrica segura.
Os componentes essenciais de uma análise fotométrica são o kit de teste para fazer uma reação química em uma cubeta e um fotômetro para ler o resultado. Além disso, oferecemos garantia de qualidade analítica guiada e soluções padrão prontas para uso para garantir a qualidade adequada. Além desses acessórios, oferecemos também software de conectividade para exportar facilmente seus resultados de medição.
Recursos de produtos relacionados
Catálogo: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
Brochura: Spectroquant® Prove Spectrophotometers
Nota de aplicação: Sulfur Dioxide in Beer
Guia do usuário: Programming Data for Spectroquant® Test Kits
Artigo: Manual Analysis Methods for the Brewery Industry with Spectoquant® Prove
Protocolos e Notas de aplicação
Artigo: An Easier, Faster, and Cost-Effective Option for Measuring Total Nitrogen
Artigo: Phosphate in Groundwater and Surface Water: A Rapid and Reliable Determination Method Using the Photometric Spectroquant® Test
Solicitação: Documentation for US EPA Equivilancy / Acceptance for Spectroquant® Test Kits
Produtos: Kits de teste Spectroquant® para o espectrofotômetro METTLER TOLEDO UV5
Products
Fotômetros Spectroquant®
Os instrumentos Spectroquant® oferecem simplicidade, segurança e durabilidade para testes de água, alimentos e meio ambiente.
- Os espectrofotômetros Spectroquant® Prove 100 / 300 / 600 são ideais para análise de água residual, água potável e água de processos com uma ampla variedade de métodos pré-programados. O software Spectroquant® Prove Connect to LIMS permite fácil transferência automática de dados para o sistema eletrônico do seu laboratório.
- O fotômetro de filtro Spectroquant® NOVA 60A oferece alta qualidade de medição, manuseio simples e garantia de qualidade analítica do início ao fim.
- Os colorímetros portáteis Spectroquant® Move apresentam proteção à prova de poeira e são impermeáveis conforme a classificação IP 68. O Move 100 pode ser usado para análise rápida no local, com mais de 100 métodos pré-programados e 35 métodos definidos pelo usuário para análise de água residual e potável. O Move DC fornece resultados rápidos para cinco parâmetros essenciais de controle de desinfecção: cloro, ozônio, dióxido de cloro, ácido cianúrico e pH.
- Os termorreatores Spectroquant® são otimizados para uso com os reagentes de digestão Spectroquant® e propiciam pré-tratamento térmico rápido conforme necessário, por exemplo, para o método de digestão de DQO ou os conjuntos Crack Set Spectroquant®.
Kits de teste Spectroquant®
Nossos kits de teste prontos para uso Spectroquant® são otimizados para análise fotométrica de uma ampla gama de parâmetros. Eles fornecem todos os reagentes necessários, instruções e um sistema de código de barras para seleção automática do método com os fotômetros Spectroquant® para permitir resultados exatos e confiáveis. A Live ID do Spectroquant® Prove fornece informações sobre a validade e o número de lote para melhorar a GQ.
Os kits de teste Spectroquant® Cell fornecem reagentes em cubetas de 16 mm de uso único, ao passo que os kits de teste Spectroquant® Reagent fornecem substâncias químicas puras que podem ser utilizadas com cubetas de qualquer formato, como uma alternativa econômica. Diversos kits de teste Spectroquant® são aceitos pela agência de proteção ambiental (EPA) dos EUA, agências equivalentes à EPA dos EUA ou estão em conformidade com métodos das normas ISO, garantindo resultados confiáveis e reprodutíveis.
Garantia de Qualidade Analítica (AQA) Spectroquant®
Nosso extenso portfólio oferece também soluções padrão de referência prontas para uso, ideais para o controle de qualidade de métodos fotométricos e dos kits de teste Spectroquant®.
Em sua maior parte, essas soluções são fornecidas em faixas de concentração que permitem o uso direto, sem diluição adicional, para economizar tempo e evitar erros de diluição. Essas soluções padrão para fotometria são atribuíveis a materiais de referência padrão (SRM) do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA ou da Farmacopeia dos Estados Unidos (USP).