173017
Prove 300 Spectrophotometer
suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Prove 300, suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Prove 300
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
substituído por
Protocolos
Method: UV/VIS spectrophotometry; Method No. 2524
Photometric application for Gardener Color Measurement for Spectroquant® Prove
Analytical Method: Determination of White Sugar Solution Color (ICUMSA Method GS2/3-10) – at 420 nm
Spectrophotometric measurement at 446 nm; method No. 2523