173018
Prove 600 Spectrophotometer
suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Prove 600, suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Prove 600
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
A família Spectroquant Prove é a nossa série de espectrofotômetros de ponta para análise fácil de água, bebidas e alimentos, além de amostras ambientais. Todos os instrumentos Spectroquant Prove são pré-programados para mais de 200 kits de teste e o seu reconhecimento automático de códigos de barra garante a aplicação dos parâmetros corretos dos métodos, bem como que todas as informações essenciais, como número de lote, data de validade e atualizações de calibragem automáticas, sejam registradas, tornando o uso dos kits de teste mais fácil do que nunca.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
substituído por
Os clientes também visualizaram
Artigos
The analysis of low concentrations of PO4-P in natural, uncontaminated waters is often challenging. The Spectroquant® photometric test provides an easy-to-use and sensitive method for quantification with results comparable to DIN EN ISO 6878.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Protocolos
Method: UV/VIS spectrophotometry; Method No. 2524
Photometric application for Gardener Color Measurement for Spectroquant® Prove
Analytical Method: Determination of White Sugar Solution Color (ICUMSA Method GS2/3-10) – at 420 nm
Spectrophotometric measurement at 446 nm; method No. 2523