Merck
HPLC Analysis of Caffeine Metabolites and Analogs on Discovery® C18
HPLC Analysis of Caffeine Metabolites and Analogs on Discovery® C18 application for HPLC
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC C18 Discovery®
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
1,7-Dimethylxanthine
~98%, solid
8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
≥98% (HPLC), powder
1-Methylxanthine
≥97.0% (HPLC)
7-Methylxanthine
≥98.0% (HPLC)
3-Methylxanthine
98%
CONDITIONS
column
Discovery C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase
[A] 1% acetic acid in water; [B] methanol; (92:8, A:B)
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 254 nm