Key Documents
69723
Sigma-Aldrich
7-Methylxanthine
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,6-Dihydroxy-7-methylpurine, Heteroxanthine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
166.14
Beilstein:
171027
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
pf
≥300 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
chave InChI
PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
7-Methylxanthine is an oxopurine, which belongs to the class of xanthines. It may be synthesized by the reaction between 4-amino-1-methylimidazole-5-carboxamide and diethyl carbonate.
Aplicação
7-Methylxanthine can be used as a building block to synthesize tricyclic imidazo[2,1-i]purinone derivatives as potential adenosine receptor antagonists.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3