Amplificação de genoma completo
A disponibilidade de quantidades suficientes de DNA genômico é crucial para diversas análises usadas no estudo de doenças humanas e animais. Em muitos casos, a fonte de DNA é limitada, ou o DNA disponível está danificado ou degradado, impedindo que o pesquisador realize análises essenciais. Nossa linha de produtos para amplificação de genoma completo (WGA) proporciona um método robusto e preciso para amplificar nanogramas do material de partida em microgramas, com drop-out mínimo de alelos. Continuamos expandindo nossa linha de produtos de WGA para lhe oferecer diversas soluções para amplificação de genoma completo a partir de vários materiais de partida, incluindo swabs bucais, amostras de tecido fresco, amostras de tecido congelado, cartões de sangue, sangue periférico e tecidos embebidos em parafina e fixados em formalina (FFPE). A tecnologia de WGA permite a imortalização de uma amostra limitada, possibilitando que pesquisadores realizem todas as análises desejadas em uma única amostra de DNA.
Recursos de produtos relacionados
Kits de amplificação de genoma completo (WGA)
Teste e caracterização genômicos se tornaram uma ferramenta importante para entender os sistemas biológicos. Frequentemente, tal análise é prejudicada pelo número de amostras a ser examinado e a disponibilidade de quantidades suficientes de DNA genômico. Isso é particularmente problemático no caso de fontes de DNA raras e de arquivos. Os kits de amplificação de genoma completo (WGA) GenomePlex® foram projetados para uso como um sistema de alto rendimento para amplificação rápida e altamente representativa de DNA genômico a partir de quantidades em níveis de traço do material de partida.
Os kits de WGA GenomePlex® utilizam uma tecnologia patenteada de amplificação baseada na fragmentação aleatória do DNA genômico e conversão dos pequenos fragmentos resultantes em moléculas da biblioteca amplificável por PCR OmniPlex® ladeados por sítios de priming universais. A biblioteca OmniPlex® é, em seguida, amplificada com o uso de primers de oligonucleotídeos universais e um número limitado de ciclos. Os kits de WGA GenomePlex® necessitam de DNA genômico em quantidades de nanogramas, com rendimentos de 5-10 µg após PCR. Este sistema é adequado para diversas amostras de DNA purificado, incluindo sangue total, cartões de sangue, swabs bucais, fontes vegetais e amostras de tecidos fixados em formalina e embebidos em parafina.
Estratégias de amplificação de genoma completo de célula única
O kit de amplificação de genoma completo de célula única (WGA4) GenomePlex® foi desenvolvido para amplificar o genoma de uma única célula, resultando em uma amplificação da magnitude de um milhão de vezes, com rendimento de DNA genômico em quantidades de microgramas. Métodos tradicionais de amplificação de genoma completo de célula única produzem quantidades insuficientes, com representação significativamente enviesada. No entanto, a tecnologia GenomePlex® oferece eficiência de amplificação com DNA polimerase de WGA. O kit de WGA de célula única inclui todos os reagentes necessários para lise celular e posterior amplificação do genoma completo.
O kit de WGA de célula única foi validado com diversas aplicações a jusante (downstream) e é adequado para amplificação a partir de diversas fontes, inclusive vegetal, células fixadas em policarbonato, linfócitos, células de câncer renal, células epiteliais, células de leucemia e células amnióticas de fibroblastos. O genoma amplificado é compatível com muitas aplicações a jusante (downstream), inclusive hibridização genômica comparativa (CGH), análise de microssatélites/repetições curtas em tandem (STR), QPCR e outras análises de genotipagem.
Amplificação de transcriptoma completo
Os kits de amplificação de transcriptoma completo (WTA) foram desenvolvidos para gerar alvos de transcritos suficientes a partir de quantidades diminutas de RNA. A WTA bem-sucedida requer replicação precisa dos transcritos representativos presentes em uma amostra, sem dropout ou viés de mRNAs específicos. Nossos kits de WTA oferecem um métodos preciso, rápido e simples para amplificar RNA total de diversas fontes, incluindo sangue, tecido fixado e congelado, cultura celular, células separadas por fluorescência (FACS), plantas e microrganismos. Além disso, os kits de WTA (WTA1, WTA2, SeqR) proporcionam amplificação rápida do RNA total em menos de 4 horas sem viés para 3’. RNA amplificado (cDNA) é adequado para qPCR, análise de microarranjos e clonagem tradicional. Para mais informações, visite as páginas de nossos produtos WTA1, WTA2 ou SeqR.
Kits de amplificação de DNA e RNA SeqPlex-I para sequenciamento de próxima geração Illumina®
Os kits de amplificação de DNA e RNA SeqPlex-I para amplificação de genoma completo (WGA) e amplificação de transcriptoma completo (WTA) foram projetados para facilitar o sequenciamento de próxima geração (NGS) Illumina® a partir de quantidades extremamente pequenas ou de DNA e RNA degradado/altamente fragmentado. Os kits de WGA e WTA utilizam uma tecnologia patenteada baseada no priming aleatório do RNA ou DNA genômico e na conversão dos pequenos fragmentos resultantes em moléculas de biblioteca amplificável por PCR ladeadas por sítios de priming universais. Os kits de WGA e WTA SeqPlex-I permitem a fácil amplificação de amostras de material de partida limitadas para introdução direta e conveniente nas células de fluxo de NGS Illumina®, possibilitando agilizar sua próxima grande descoberta.