Documentos Principais
V900933
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
≥98%, ≤5% Loss on drying, suitable for western blot
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
≥98%
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
~66 kDa
técnica(s)
western blot: suitable
Impurezas
≤5% Loss on drying
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Bovine serum albumin (BSA) is a 66.4kDa, water-soluble protein. It has a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. BSA possesses three homologous domains formed by six a-helices. Depending on pH, it undergoes reversible conformational isomerization. The native structure of the protein becomes reactive and flexible on heating.
Aplicação
Bovine serum albumin (BSA) has been used:
  • as a standard in Bradford protein assay method for protein quantification
  • to study the formation of multiligand complex of BSA with retinol, resveratrol and (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG)
  • to study the adsorption of BSA by biochar (charcoal produced from plant matter)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Bovine serum albumin (BSA) has been used as a model protein in various studies, such as immunodiagnostic procedures, cell culture media and clinical chemistry.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kinetics of thermal denaturation and aggregation of bovine serum albumin.
Borzova V A, et al.
PLoS ONE, 11(4), e0153495-e0153495 (2016)
YAP and TAZ mediate steroid-induced alterations in the trabecular meshwork cytoskeleton in human trabecular meshwork cells.
Peng J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(1), 164-172 (2018)
Formation and reshuffling of disulfide bonds in bovine serum albumin demonstrated using tandem mass spectrometry with collision-induced and electron-transfer dissociation.
Rombouts I, et al.
Scientific Reports, 5, 12210-12210 (2015)
Frank W P
The Plasma Proteins: Structure, Function, and Genetic Control, 1, 141-141 (1975)
"Adsorption of bovine serum albumin and urease by biochar.
Wang W, et al.
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science., 61(1) (2017)