Key Documents
V900891
Sigma-Aldrich
Colagenase
Type I, for general use, Vetec, reagent grade, powder, ≥125 CDU/mg solid
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
forma
powder
atividade específica
≥125 CDU/mg solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. VETEC Collagenase Type I has the original balance of collagenase, caseinase, clostripain, and tryptic activities, and is suggested for epithelial, liver, lung and adrenal primary cell isolations.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A colagenase é ativada por quatro gramas de átomos de cálcio por mol de enzima. Ela é inibida por ácido etileno glicol-bis(beta-aminoetil éter)-N, N, N′,N′-tetracético, beta-mercaptoetanol, glutationa, ácido tioglicólico e 8-hidroxiquinolina.
Qualidade
Also contains clostripain, nonspecific neutral protease, and tryptic activities.
Definição da unidade
Uma unidade de digestão de colágeno (CDU) libera peptídeos de colágeno do tendão de Aquiles bovino que equivalem em cor de ninidrina a 1,0 μmol de leucina em 5 horas em pH 7,4 a 37 °C na presença de íons de cálcio. Uma unidade de hidrólise de FALGPA hidrolisa 1,0 μmol de furilacriloil-Leu-Gli-Pro-Ala por min a 25 °C. Uma unidade de protease neutra hidrolisa caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol de tirosina por 5 h em pH 7,5 a 37 °C. Uma unidade de clostripaína hidrolisa 1,0 μmol de BAEE por min em pH 7,6 a 25 °C na presença de DTT.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Colagenase Sigma Blend Type F, ≥2.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C7926
Colagenase
Colagenase Sigma Blend Type H, ≥1.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C8051
Colagenase
Colagenase 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C1889
Colagenase
Xiaowu Wang et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 731609-731609 (2021-11-23)
The incidence of cardiovascular diseases was significantly increased in postmenopausal women. The protection of estrogen in the cardiovascular system has been further reported for decades. Although menopausal hormone therapy has been used in many clinical trials, the debatable results indicate
Mingle Dou et al.
The Journal of biological chemistry, 295(15), 4937-4949 (2020-03-11)
Mammalian skeletal muscles comprise different types of muscle fibers, and this muscle fiber heterogeneity is generally characterized by the expression of myosin heavy chain (MyHC) isoforms. A switch in MyHC expression leads to muscle fiber-type transition under various physiological and
Haijian Cai et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 80(1), 95-109 (2022-05-06)
Dihydroartemisinin (DHA) is an active form of artemisinin extracted from the traditional Chinese medicine Artemisia annua , which is used to treat malaria. Previous studies have shown that DHA has a therapeutic effect on pulmonary hypertension (PH), but its specific
Bing Zhang et al.
Cell death & disease, 10(7), 520-520 (2019-07-10)
C1q-tumor necrosis factor-related protein-3 (CTRP3) is an adipokine, which exerts protective function in ischemic or diabetic heart injury. However, the role of CTRP3 in cardiac hypertrophy remains unclear. The aim of this study was to investigate the pharmacological effects of
Bing Zhang et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 9187065-9187065 (2021-01-12)
Mitochondrial unfolding protein response (UPRmt) effectively resists the pathological cardiac hypertrophy and improves the mitochondrial function. However, the specific activation mechanism and drugs that can effectively activate UPRmt in the cardiac muscle are yet to be elucidated. The aim of