Documentos
V900888
Sigma-Aldrich
Azul de tiazolil Brometo de tetrazólio
98%, reagent grade, powder
Sinônimo(s):
Brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio, Brometo de metil-tiazolil-difenil-tetrazólio, MTT
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H16BrN5S
Número CAS:
Peso molecular:
414.32
Beilstein:
4081397
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
product name
Azul de tiazolil Brometo de tetrazólio, Vetec, reagent grade, 98%
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
98%
forma
powder
pf
195 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear
adequação
suitable for
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Azul de tiazolil, azul de tetrazólio (MTT) pode ser usado na medição da proliferação celular. O MTT produz uma solução amarelada que é convertida em formazan de MTT azul-escuro, insolúvel em água, por desidrogenases mitocondriais de células vivas. Os cristais azuis são solubilizados com isopropanol acidificado e a intensidade é medida por colorimetria em 570 nm. O MTT foi usado como um reagente histoquímico/citoquímico e para a detecção de NAD. Sistemas de enzimas ligadas a ADP em tecidos não podem ser detectados com MTT devido à ligação do cátion pela armadilha de cianeto usada. O MTT é rapidamente reduzido a formazan, que é quelado com níquel, cobre e cobalto. O quelato de cobalto foi usado em sistemas oxidativos.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Michael G Sugiyama et al.
Scientific reports, 5, 11030-11030 (2015-06-06)
Seasonal influenza virus infections cause hundreds of thousands of deaths annually while viral mutation raises the threat of a novel pandemic strain. Antiviral drugs exhibit limited efficacy unless administered early and may induce viral resistance. Thus, targeting the host response
An-Ming Wang et al.
Oncotarget, 5(13), 5002-5016 (2014-06-28)
Gastric cancer is the second leading cause of cancer-related death worldwide. Herein, we investigated the role of transcription factor Yin Yang 1 (YY1), a multi-functional protein, in tumorigenesis of gastric cancer cells. Results showed that YY1 contributed to gastric carcinogenesis
Rute B Marques et al.
European urology, 67(6), 1177-1185 (2014-09-16)
The phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase (PI3K)/AKT pathway is frequently activated during prostate cancer (PCa) progression through loss or mutation of the phosphatase and tensin homolog (PTEN) gene. Following the androgen receptor (AR) pathway, it is the second major driver of PCa growth.
V Kumar et al.
Leukemia, 28(12), 2324-2335 (2014-04-15)
Notch signaling deregulation is linked to the onset of several tumors including T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL). Deregulated microRNA (miRNA) expression is also associated with several cancers, including leukemias. However, the transcriptional regulators of miRNAs, as well as the relationships
Lisa M Kaminskas et al.
Molecular pharmaceutics, 12(2), 432-443 (2014-12-09)
The current study sought to explore whether the subcutaneous administration of lymph targeted dendrimers, conjugated with a model chemotherapeutic (methotrexate, MTX), was able to enhance anticancer activity against lymph node metastases. The lymphatic pharmacokinetics and antitumor activity of PEGylated polylysine