V900452
Hypoxanthine
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
6-Hydroxypurine
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
forma
powder
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
formic acid: water (2:1): 50 mg/mL, clear to slightly hazy
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
chave InChI
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3