V900425
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, L-3-Hydroxytyrosine, L-DOPA, Levodopa
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
pf
276-278 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
chave InChI
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Informações sobre genes
human ... DRD3(1814)
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3