V900301
N,N′-Methylenebis(acrylamide)
Vetec™, reagent grade
Sinônimo(s):
Bis-acrylamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
densidade de vapor
5.31 (vs air)
linha de produto
Vetec™
Formulário
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
chave InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?