Documentos Principais
V900199
Sigma-Aldrich
Sodium silicate solution
Vetec, reagent grade
Sinônimo(s):
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Fórmula linear:
Na2O(SiO2)x · xH2O
Código UNSPSC:
12352300
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Formulário
liquid
composição
NaOH, 11.4-14.4% titration (by HCl)
Si, 11.0-15.0% gravimetric
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)