V900080
D-Lactose monohydrate
Vetec™, reagent grade
Sinônimo(s):
β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milk sugar
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
grupo funcional
aldehyde
ether
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
chave InChI
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3