grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
traços de cátion
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.05%
cadeia de caracteres SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
chave InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)