V800423
Ácido tioglicólico
LR, ~80%
Sinônimo(s):
Ácido mercaptoacético
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
Vetec™
temperatura de autoignição
662 °F
concentração
~80%
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
pb
96 °C/5 mmHg (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
densidade
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
thiol
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
chave InChI
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup