grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99.5%
forma
crystalline powder
pH
7.0-10.5
pf
687 °C (lit.)
densidade
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
chave InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1