V800323
Hidróxido de potássio
LR, pellets, ≥85%
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥85%
forma
pellets
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
pf
361 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1