V800317
Fosfato de potássio
LR, ≥98%
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de potássio, Fosfato de potássio prim., Fosfato monopotássico
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
Formulário
crystalline powder
pH
4.3-4.5 (5% in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
pf
252.6 °C (lit.)
densidade
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Na: ≤0.20%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)