V800247
Manganese(II) chloride
AR, ≥99%
Sinônimo(s):
Manganese dichloride, Sacchite
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline powder
pH
5.0-6.0 (5%)
pf
652 °C (lit.)
densidade
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ba: ≤0.01%
Ca: ≤0.03%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.002%
Zn: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)