1727097
USP
Zolmitriptan Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, pharmaceutical primary standard
Sinônimo(s):
4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine, 1-(N,N-Dimethylamino)-4,4-diethoxybutane, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutylamine, 4-Dimethylaminobutanal diethyl acetal, N,N-Dimethyl-4-aminobutanal diethyl acetal
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zolmitriptan
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CCCN(C)C)OCC
InChI
1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
chave InChI
QKXMWBLNSPNBEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
157.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
69.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)