1724521
USP
Zidovudine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3′-Chloro-3′-deoxythymidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zidovudine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1)[n]2[c]([nH][c](c(c2)C)=O)=O)CO
InChI
1S/C10H13ClN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
chave InChI
KQVJDKGDGLWBQT-XLPZGREQSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Zidovudine
- Zidovudine Oral Solution
- Zidovudine Tablets
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)