1720429
USP
Xylazine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine hydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
xylazine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
chave InChI
QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)