1711075
USP
Vardenafil Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2-[2-Ethoxy-5-(piperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f] [1,2,4]triazin-4(3H)-one)
About This Item
Produtos recomendados
família API
vardenafil
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-18-23-14(3)19-21(28)24-20(25-27(18)19)16-13-15(7-8-17(16)31-5-2)32(29,30)26-11-9-22-10-12-26/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25,28)
chave InChI
OKUKNGDVADFTHE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)