Documentos Principais
1708784
USP
Composto B relacionado à valsartana
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(1-Oxobutil)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-il)[1,1′-bifenil]-4-il]metil]-L-valina, (S)-N-Butiril-N-{[2′-(1-H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-yl]metil}valina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H27N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
421.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valsartan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C23H27N5O3/c1-4-7-20(29)28(21(15(2)3)23(30)31)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)22-24-26-27-25-22/h5-6,8-13,15,21H,4,7,14H2,1-3H3,(H,30,31)(H,24,25,26,27)/t21-/m0/s1
chave InChI
OKAQHVJSXLGXET-NRFANRHFSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Esse padrão de referência da USP destina-se ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP.
Também é usado na preparação de soluções padrão e de adequação do sistema para a determinação de impurezas orgânicas e testes de desempenho de comprimidos e cápsulas, de acordo com as monografias da USP, por cromatografia líquida (LC) combinada com detecção de UV, do seguinte:
  • Valsartana
  • Comprimidos de amlodipina e valsartana
  • Valsartana e hidroclorotiazida em comprimidos
  • Comprimidos de amlodipina, valsartana e hidroclorotiazida
Além disso, ele é usado no teste de ensaio de comprimidos de valsartana por LC-UV de acordo com a monografia USP “comprimidos de valsartana”.
Nota de análise
Estes produtos são destinados somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Valsartan Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(5), 4579-4579 (2017)
Tablet formulation and development of a validated stability indicating hplc method for quantification of valsartan and hydrochlorthiazide combination.
Kharoaf, M. A. H. E. R., et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4.3, 284-290 (2012)
Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(2), 279-279 (2017)