1708729
USP
Valproic Acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Allyl-4-pentenoic acid, Diallylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valproic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-8(9)10-7-4-2/h3-4H,1-2,5-7H2
chave InChI
KIMFDBOZBIWTFM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)