1706712
USP
Urea Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Biuret, Allophanic acid amide, Carbamoylurea
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
urea
fabricante/nome comercial
USP
pf
185-190 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)NC(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
chave InChI
OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3