1700512
USP
Tryptophan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,1′-Ethylidenebis-(L-tryptophan), EBT
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tryptophan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[n]3(c4c(c(c3)C[C@H](N)C(=O)O)cccc4)C([n]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)O)cccc2)C
InChI
1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
chave InChI
DETVQFQGSVEQBH-PMACEKPBSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare standard solution during the impurity analysis of Tryptophan by liquid chromatography method coupled to a UV detector.
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)