1692505
USP
Trimetropima
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimetoxibenzil)pirimidina, NSC 106568
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trimethoprim
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
chave InChI
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Trimethoprim Tablets
- Trimethoprim Sulfate
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Tablets
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
- Polymyxin B Sulfate and Trimethoprim Ophthalmic Solution
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)