T0667
Trimethoprim lactate salt
≥98%
Sinônimo(s):
5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine 2-hydroxypropanoate, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine lactate salt
Ensaio
≥98%
forma
powder
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
cor
white
solubilidade
H2O: soluble 20 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(O)=O.COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3.C3H6O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-2(4)3(5)6/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
IIZVTUWSIKTFKO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3