1680030
USP
Triamterene Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,4-Diamino-7-hydroxy-6-phenylpteridine, NSC 33416
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
triamterene
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2nc(nc(c2nc([c]1=O)c3ccccc3)N)N
InChI
1S/C12H10N6O/c13-9-8-10(18-12(14)16-9)17-11(19)7(15-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H5,13,14,16,17,18,19)
chave InChI
USTXKGPQJJRCTO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Triamterene
- Triamterene Capsules
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)