1673715
USP
D-(+)-Trealose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α,α-Trealose, α-D-glicopiranosil-α-D-glicopiranosídeo
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trehalose
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
chave InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard solution for assay of Trehalose by Liquid Chromatography in combination with Refractive index detector, according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)