1672304
USP
Torsemide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Demadex, N-[[(1-Methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
torsemide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
InChI
1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
chave InChI
NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A1(6557)
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Torsemide Tablets
- Torsemide Compounded Oral Suspension
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2